Läs mer
2-Klorofenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30359450
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30359450 500 mg
1 options
Produktkod. 30359450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC376510500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylboronic Acid
CAS 3900-89-8
Molekylformel C6H6BClO2
Kvantitet 500 mg
Synonym (o-Chlorophenyl)boronic Acid, 2-Chlorobenzeneboronic Acid, 2-Chlorophenylboronic Acid, (2-Chlorophenyl)-boronic Acid, o-Chloro-benzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
LEDER OB(O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn (2-klorofenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 156.37
Formel vikt 156.0149