Läs mer
(±)-2-Klorofenylglycin, 98 %
Produktkod. 11925361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925361 25 g 25g
11915361 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433340250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 88744-36-9 | C8H8ClNO2 | 185,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88744-36-9
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.61
InChI-nyckel LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
PubChem CID 290729
IUPAC-namn 2-amino-2-(2-klorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2-chlorophenylglycine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182,9 °C till 183 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 185.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-2-Chlorophenylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.