Läs mer
2-Klorofenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 10133340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10133340 5 g Glasflaska 5g
10563501 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149140050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41052-75-9
Molekylformel C6H8Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 179.04
MDL-nummer MFCD00012928
InChI-nyckel ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
IUPAC-namn (2-klorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 186 °C till 188 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 15, 422
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 179.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.