Läs mer
2-Klorofenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11438106
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438106 100 g 100g
11418106 5 g 5g
11428106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14136.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179,04 g/mol
2-klorfenylhydrazinhydroklorid används för att studera Mycobacterium smegmatis inneboende resistens mot fluorokinoloner, som används för behandling av Mycobacterium tuberculosis. Det kan användas i pyrazolinsyntes. Den kan användas för att framställa N-azepan-2-yliden-N'-(2-klor-fenyl)-hydrazin med 7-metoxi-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin vid upphettning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2
-klorfenylhydrazinhydroklorid används för att studera den inneboende resistensen hos Mycobacterium smegmatis mot fluorokinoloner, som används för behandling av Mycobacterium tuberculosis. Det kan användas i pyrazolinsyntes. Det kan användas för att producera N-azepan-2-yliden-N′ -(2-klor-fenyl)-hydrazin med 7-metoxi-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin vid upphettning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41052-75-9
Molekylformel C6H8Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 179.04
MDL-nummer MFCD00012928
InChI-nyckel ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
IUPAC-namn (2-klorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼201 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3699381
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 179.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.