Läs mer
(2-Chloropropan-2-yl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| CAS | 934-53-2 |
| Molekylformel | C9 H11 Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Cl/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloropropan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.637 |
| Formel vikt | 154.055 |