missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloropropane-1,1,1-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropane-1,1,1-D3 |
| CAS | 137832-55-4 |
| Molekylformel | C3 D3 H4 Cl |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Propane-1,1,1-d3, 2-chloro- (9 CI), 2-Chloropropane-1,1,1-d3, 2-Chloro-1,1,1-trideuteriopropane, Isopropyl-d3 chloride, 2-Chloropropane-d3, 2-Chloropropane-1,1,1-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,1-trideuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.5592 |
| Formel vikt | 81.0425 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?