Läs mer
2-Chloropropane-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropane-D7 |
| CAS | 55956-02-0 |
| Molekylformel | C3 D7 Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-chloro- (9 CI), 1,1,1,2,3,3,3-Heptadeutero-2-chloropropane, 2-Chloropropane-d7, 2-Chloro-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, Isopropyl-d7 chloride, Perdeuterioisopropyl chloride, 2-Chloropropane-D7, 2-Chloropropane-1,1,1,2,3,3,3-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.5838 |
| Formel vikt | 85.0676 g/mol |
| Visa mer |