missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloropropane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15898840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898840 100 mL 100ml
15806330 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15898840 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028090100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75-29-6
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3)2CHCl
Molekylvikt (g/mol) 78.54

Specifikationer

Smältpunkt -118°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00000867
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-Chloropropane, Isopropyl chloride, 2-Chloropropane
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.