Läs mer
2-Chloropropane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropane |
| CAS | 75-29-6 |
| Smältpunkt | -118°C |
| Densitet | 0.86 g/cm³ at 20°C |
| Flampunkt | -36°C |
| Molekylformel | (CH3)2CHCl |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | 2-Chloropropane, Isopropyl chloride, 2-Chloropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.54 |
| Kvalitet | Not Available |