missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Kloropropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropane (Isopropylchloride) |
| CAS | 75-29-6 |
| Molekylformel | C3 H7 Cl |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Propane, 2-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloropropane (ACI), 2-Propyl chloride, Chlorodimethylmethane, Isoprid, Isopropyl chloride, LBL 2, Narcosop, R 280da, sec-Propyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Cl |
| IUPAC-namn | 2-kloropropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.54 |
| Formel vikt | 78.0236 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?