Läs mer
2-kloropropansyra 2-metyl-4-tioxo-4H-pyran-3-ylester, TRC
Produktkod. 30362552
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30362552 25 mg
1 options
Produktkod. 30362552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37780525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester
CAS 1043932-31-5
Molekylformel C9H9ClO3S
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3
LEDER S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1
IUPAC-namn 2-metyl-4-tioxo-4H-pyran-3-yl 2-kloropropanoat
Molekylvikt (g/mol) 232.68
Formel vikt 232