Läs mer
2-kloropropansyra 2-metyl-4-tioxo-4H-pyran-3-ylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester |
| CAS | 1043932-31-5 |
| Molekylformel | C9H9ClO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-metyl-4-tioxo-4H-pyran-3-yl 2-kloropropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.68 |
| Formel vikt | 232 |