Läs mer
2-Klorpropansyra, TRC
Produktkod. 30364168
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30364168 5 g
1 options
Produktkod. 30364168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3810405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropanoic acid
CAS 598-78-7
Molekylformel C3H5ClO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Chloropropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
LEDER CC(Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2-klorpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 108.52
Formel vikt 107.9978