Läs mer
2-Chloropropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-propanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 94.0185 |
| Procent renhet | >95% |