Läs mer
2-Chloropropene, 99%
Produktkod. 11358775
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358775 25 g 25g
11348775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12374.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 557-98-2 | C3H5Cl | 76.523 g/mol
2-kloropropen används vid mätning av fotojoniseringstvärsnitt av allyl- och 2-propenylradikaler för att bilda C3H5+ genom avstämbar vakuum ultraviolett synkrotronstrålning kopplad med fotofragment translationell spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-kloropropen används vid mätning av fotojoniseringstvärsnitt av allyl- och 2-propenylradikaler
för att bilda C3H5+ genom avstämbar vakuum ultraviolett synkrotronstrålning i kombination med fotofragment translationell spektroskopi.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-98-2
Molekylformel C3H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 76.523
MDL-nummer MFCD00000859
InChI-nyckel PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropropene, 1-propene, 2-chloro, isopropenyl chloride, 2-chloropropylene, 2-chloro-1-propene, beta-chloropropene, beta-chloropropylene, propene, 2-chloro, unii-50txn55e4a, 2-chloro propylene
PubChem CID 11203
IUPAC-namn 2-kloroprop-1-en
LEDER CC(=C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropene
Smältpunkt -138°C
Densitet 0.899
Kokpunkt 22°C to 23°C
Flampunkt −34°C (−29°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.3939
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2456
Beilstein 1361376
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 76.53
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.