Läs mer
(+/-)-2-Chloropropionic acid, 94%
Produktkod. 11405283
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405283 500 g 500g
11329639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12860.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 598-78-7 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-78-7
Molekylformel C3H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 108.52
MDL-nummer MFCD00004224
InChI-nyckel GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionic acid, propanoic acid, 2-chloro, propionic acid, 2-chloro, alpha-chloropropionic acid, alpha-monochloropropionic acid, propionic acid, alpha-chloro, .alpha.-chloropropionic acid, propionic acid, .alpha.-chloro, chloropropionic acid, propanoic acid, chloro
PubChem CID 11734
IUPAC-namn 2-klorpropansyra
LEDER CC(Cl)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Chloropropionic acid
Smältpunkt -13°C
Kokpunkt 78°C to 80°C (11 mmHg)
Flampunkt 101°C (213°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2511
Beilstein 1720259
Formel vikt 108.53
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.