Läs mer
2-Chloropropionic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15818850
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15818850 500 mL 500ml
15808850 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15818850 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028100500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-78-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 108.52
Specifikationer
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.27 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 185°C to 186°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004224
Kvantitet 500 mL
Synonym 2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid, 2-Chloropropionic acid