Läs mer
2-Chloropropionic acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238414
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238414 25 kg
1 options
Produktkod. 32238414 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028109025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropionic acid
CAS 598-78-7
Kokområde 185°C to 186°C/1013 hPa
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.27 g/cm³ at 20°C
Flampunkt 102°C (closed cup
Kvantitet 25 kg
Synonym 2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid, 2-Chloropropionic acid
Molekylvikt (g/mol) 108.52
Kvalitet Not Available