Läs mer
(±)-2-Chloropropionyl-2,3,3,3-d4 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropanoyl Chloride-D4 |
| CAS | 1219794-98-5 |
| Molekylformel | C3 D4 Cl2 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | (±)-2-Chloropropionyl-2,3,3,3-d4 Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride-D4, 2-Chloropropionyl-d4 Chloride, 2-Chloropropanoyl-2,3,3,3-d4 Chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3/i1D3,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.9939 |
| Formel vikt | 129.989 g/mol |
| Visa mer |