Läs mer
2-Kloropropionylklorid, 95 %
Produktkod. p-91370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10701175 25 mL Glasflaska 25ml
10023450 100 mL Glasflaska 100ml
10772961 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701175 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295160250
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7623-09-8
Molekylformel C3H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 126.97
MDL-nummer MFCD00000862
InChI-nyckel JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
IUPAC-namn 2-klorpropanoylklorid
LEDER CC(C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropionyl chloride
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -71,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 109,0 °C till 111,0 °C
Flampunkt 34 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(Cl)COCl
Brytningsindex 1,4390 till 1,4410
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02, 248
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 126.97
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloropropionyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.