Läs mer
2-Kloropropionylklorid, 96 %
Produktkod. 11445967
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445967 25 g 25g
11450318 100 g 100g
11460318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24503.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126,96 g/mol
2-kloropropionylklorid används som ett reagens i den kemiska ytfiktionaliseringen av parylen C. Det används i syntesen av (± )-mintlakton, vid framställning av en poly(etylenglykol) makroinitiator& klormodifierade TiO2-nanopartiklar, ATRP-initiatorerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-kloropropionylklorid används som reagens i den kemiska ytfiktionaliseringen av parylen C. Det används i syntesen av (± )-mintlakton, vid framställning av en poly(etylenglykol) makroinitiator& klormodifierade TiO2-nanopartiklar, ATRP-initiatorerna.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, aktiva metaller, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7623-09-8
Molekylformel C3H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 126.96
MDL-nummer MFCD00000862
InChI-nyckel JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
IUPAC-namn 2-klorpropanoylklorid
LEDER CC(C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropionyl chloride
Densitet 1.308
Kokpunkt 109 °C till 111 °C
Flampunkt 31 °C (88 °F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 126.97
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.