Läs mer
2-kloropropionylklorid, TRC
Produktkod. 30357860
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357860 10 g
30349260 50 g
30350103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30357860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38047010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7623-09-8
Molekylformel C3H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 126.97
Synonym (±)-2-Chloropropionyl Chloride, 2-Chloro-2-methylacetyl Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropionic Acid Chloride, alpha-Chloropropionyl Chloride, alpha-Methylchloroacetyl Chloride
IUPAC-namn 2-klorpropanoylklorid
LEDER CC(Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropropionyl Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Formel vikt 125.9639