Läs mer
2-Kloropyrazin, 98 %
Produktkod. 11479342
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479342 5 g 5g
11489342 25 g 25g
11499342 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479342 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10108.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14508-49-7 | C4H3ClN2 | 114,53 g/mol
2-kloropyrazin används i kardiotoniska, biologiska, läkemedels-, smakämnen och parfymindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-kloropyrazin används i kardiotoniska, biologiska, läkemedels-, arom- och parfymindustrin.
Löslighet Löslig
i metanol
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14508-49-7
Molekylformel C4H3ClN2
Molekylvikt (g/mol) 114.53
MDL-nummer MFCD00006124
InChI-nyckel GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloropyrazine, pyrazine, chloro, pyrazine, 2-chloro, 2-chloro-pyrazine, 2-chloro pyrazine, chioropyrazine, chloropyrazin, chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine, 2-chloropyrazine
PubChem CID 73277
IUPAC-namn 2-klorpyrazin
LEDER ClC1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrazine
Densitet 1.284
Kokpunkt 153°C to 154°C
Flampunkt 57°C (134°F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107019
Löslighetsinformation Soluble in Methanol
Formel vikt 114.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.