Läs mer
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16424676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16424676 100 mg
1 options
Produktkod. 16424676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101771A
MedChemExpress (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride is a selective LOXL2 inhibitor with an IC50 of 126 nM.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride is a selective LOXL2 inhibitor with an IC50 of 126 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
CAS 916210-98-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H8Cl2N2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (279.25 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (184.31 mM)
LEDER [H]Cl.ClC1=NC=CC(CN)=C1
Molekylvikt (g/mol) 179.05
Formel vikt 179.05
Procent renhet 98.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation