Läs mer
2-Kloropyridin-3-borsyra, 96 %
Produktkod. 11329166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329166 1 g 1g
11339166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20303.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 381248-04-0 | C5H5BClNO2 | 157,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381248-04-0
Molekylformel C5H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.36
MDL-nummer MFCD03094997
InChI-nyckel VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
IUPAC-namn (2-klorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Smältpunkt 160 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 9119913
Formel vikt 157.37
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.