Läs mer
2-chloropyridine-3-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10572908 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10572908 1 g Glass bottle 1g
10768488 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10572908 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 430640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 381248-04-0
Molekylformel C5H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.36
MDL-nummer MFCD03094997
InChI-nyckel VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
IUPAC-namn (2-chloropyridin-3-yl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-chloropyridine-3-boronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115°C to 120°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.37
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.