Läs mer
2-chloropyridine-3-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768488 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10768488 5 g Glass bottle 5g
10572908 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10768488 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 381248-04-0
Molekylformel C5H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.36
MDL-nummer MFCD03094997
InChI-nyckel VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
IUPAC-namn (2-chloropyridin-3-yl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloropyridine-3-boronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116.0°C to 120.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.