Läs mer
2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 10504418 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10504418 5 g Glasflaska 5g
10778488 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10504418 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452972-11-1 | C11H15BClNO2 | 239.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452972-11-1
Molekylformel C11H15BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 239.51
MDL-nummer MFCD04039873
InChI-nyckel XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16529
PubChem CID 12067060
IUPAC-namn 2-klor-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34.0°C to 39.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 239.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.