Läs mer
2-Kloropyridin-3-karbonitril (2-Kloronikotinonitril), Mikromol™
Produktkod. 30050951
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050951 25 mg
30049945 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050951 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1005.110025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Kloropidin-3-karbonitril (2-Kloronicotinonitril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS 6602-54-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-3-cyanopyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H3 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
LEDER Clc1ncccc1C#N
IUPAC-namn 2-kloropyridin-3-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 138.55
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 137,9985 g/mol