Läs mer
2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249906 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15249906 1 g 1g
15259906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15249906 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454220010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 458532-84-8
Molekylformel C11H15BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 239.51
InChI-nyckel UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
PubChem CID 5103408
IUPAC-namn 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 63.5°C to 66.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.51
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.