Läs mer
2-Kloropyridin, 99 %
Produktkod. 11422657
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422657 500 g 500g
11412657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14866.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-09-1 | C5H4ClN | 113,544 g/mol
2- Kloropyridin används som en mellanliggande kemikalie i produktionen av olika pyritioner, för användning i kosmetika, personliga vårdprodukter och farmaceutiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2- Kloropyridin används som en mellanliggande kemikalie i produktionen av olika pyritioner
, för användning i kosmetika, personliga hygienprodukter och farmaceutiska produkter.
Löslighet Lösligt i vatten (27g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-09-1
Molekylformel C5H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 113.544
MDL-nummer MFCD00006228
InChI-nyckel OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
PubChem CID 7977
ChEBI CHEBI:39174
IUPAC-namn 2-klorpyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyridine
Smältpunkt -46 °C
Densitet 1.208
pH 6 till 7
Kokpunkt 167 °C till 170 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2822
Beilstein 105788
Löslighetsinformation Löslig i vatten (27 g/L).
Formel vikt 113.55
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.