Läs mer
2-Kloropiridin-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropyridine-d4 |
| CAS | 1001003-94-6 |
| Molekylformel | C5 2H4 Cl N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc(Cl)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-kloro-3,4,5,6-tetradeuteriopyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.57 |
| Formel vikt | 117,0283 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% kemisk renhet |