Läs mer
2-Kloropyridin, Mikromol™
Produktkod. 18011680
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18011680 100 mg
1 options
Produktkod. 18011680 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1031.17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Kloropyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyridine
CAS 109-09-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloropyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
LEDER Clc1ccccn1
IUPAC-namn 2-kloropyridin
Molekylvikt (g/mol) 113.54
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 113,0032 g/mol