Läs mer
2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride, 97%
Produktkod. 11332329
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332329 25 g 25g
11322329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27280.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20295-64-1 | C5H5Cl2NO | 166.001 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20295-64-1
Molekylformel C5H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 166.001
MDL-nummer MFCD00007913
InChI-nyckel GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine-n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine 1-oxide hydrochloride, chloride 2-chloropyridinium 1-oxide, 2-chloropyridine n-oxide hcl, pyridine, 2-chloro-, 1-oxide, hydrochloride, 2-chloropyridin-1-ium-1-olate hydrochloride, 2-chlorpyridin-1-oxidhydrochlorid, acmc-1ccui, 2-chloropyridine n-oxide.hcl
PubChem CID 88478
IUPAC-namn 2-klor-l-oxidopyridin-l-ium;hydroklorid
LEDER C1=CC=[N+](C(=C1)Cl)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride
Smältpunkt 138°C to 142°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 166.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.