Läs mer
2-Kloropyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropyridine |
| CAS | 109-09-1 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-kloropyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.54 |
| Formel vikt | 113.0032 |