Läs mer
2-klorpyrimidin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285604
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285604 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10492254 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10285604 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO08498DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 149849-92-3
Molekylformel C5H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.541
MDL-nummer MFCD06739041
InChI-nyckel YMDSUQSBJRDYLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-4-carboxylicacid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 4-carboxy-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem21879, acmc-209d3c, ksc497g7f, 2-chloropyrimidin-4-carboxylic acid, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylicacid
PubChem CID 22135751
IUPAC-namn 2-klorpyrimidin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(N=C1C(=O)O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 158.54
Procent renhet 97%