Läs mer
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 95%
Produktkod. 11976561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11976561 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11976561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1003845-08-6 | C10H14BClN2O2 | 240.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1003845-08-6
Smältpunkt 67.0°C to 69.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C10H14BClN2O2
MDL-nummer MFCD11856048
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
InChI-nyckel VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
IUPAC-namn 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 240.49
PubChem CID 51341943
Formel vikt 240.5
Procent renhet 95%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.