Läs mer
2-klorpyrimidin-5-boronsyra pinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408676
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408676 5 g 5g
15418676 250 mg 250mg
15498666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64052.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1003845-08-6 | Molekylformel: C10H14BClN2O2 | Molekylvikt: 240,49 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003845-08-6
Molekylformel C10H14BClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.49
MDL-nummer MFCD11856048
InChI-nyckel VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 51341943
IUPAC-namn 2-klor-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Beilstein 15622160
Formel vikt 240.49
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.