Läs mer
2-kloroprimidin-5-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 10892261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10892261 1 g Glasflaska 1g
10656660 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10892261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429630010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 98026-88-1 | C4H2Cl2N2O2S | 213,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98026-88-1
Molekylformel C4H2Cl2N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 213.03
MDL-nummer MFCD06657208
InChI-nyckel DMAOAJYJIATWJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2-chloropyrimidine-5-sulfonylchloride, 2-chloro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonylchloride
PubChem CID 43244366
IUPAC-namn 2-klorpyrimidin-5-sulfonylklorid
LEDER ClC1=NC=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64,0 °C till 67,0 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.