Läs mer
2-Kloropyrimidin, 98 %
Produktkod. 11309639
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309639 10 g 10g
11498346 25 g 25g
11408356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15394.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114,53 g/mol
2-kloropyrimidin är ett användbart reagens vid framställning av antivirala medel och andra biologiskt aktiva föreningar. Det användes i syntesen av 4a-(1,1a-(5-(2-metoxifenoxi)-[2,2a-bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianilin fluorescerande färgämne, biosensor för proteinanalys, 2-amino-4- och heterinesoarylpyrimid. trans-oktahydropyrrolo[2,3]pyridinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-kloropyrimidin är ett användbart reagens vid framställning av antivirala medel och andra biologiskt aktiva föreningar. Det användes i syntesen av 4′ -(1,1′ -(5-(2-metoxifenoxi)-[2,2′ -bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(lH-pyrazol-3,1-diyl)) dianilinfluorescerande färgämne, biosensor för proteinanalys, 2-amino-4-heteroarylpyrimidiner, cis- och trans-oktahydropyrrolo[2,3]pyridinderivat.
Löslighet
Något löslig i vatten. 33,3 mg lösligt i 1 ml alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel. Förvara i kylskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1722-12-9
Molekylformel C4H3ClN2
Molekylvikt (g/mol) 114.53
MDL-nummer MFCD00006060
InChI-nyckel UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC-namn 2-klorpyrimidin
LEDER ClC1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrimidine
Smältpunkt 64°C to 67°C
Kokpunkt 75°C to 76°C (10 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107171
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Formel vikt 114.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.