Läs mer
2-Chloropyrimidine-d3 (Major), TRC
Produktkod. 30363629
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30363629 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30363629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3808525MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloropyrimidine-d3
CAS 1065473-08-6
Molekylformel C4D3ClN2
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Chloropyrimidine-4,5,6-d3 (Major)
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H/i1D,2D,3D
LEDER [2H]C1=NC(Cl)=NC([2H])=C1[2H]
IUPAC-namn 2-chloropyrimidine-4,5,6-d3
Molekylvikt (g/mol) 117.55
Formel vikt 117.02