Läs mer
2-Kloropimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropyrimidine |
| CAS | 1722-12-9 |
| Molekylformel | C4H3ClN2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-1,3-pyrimidine, NSC 43544, Pyrimidin-2-yl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| LEDER | Clc1ncccn1 |
| IUPAC-namn | 2-kloropyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.53 |
| Formel vikt | 113.9985 |