Läs mer
2-Chloroquinolin-6-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroquinolin-6-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-9-4-1-6-5-7(12)2-3-8(6)11-9/h1-5,12H |
| Formel vikt | 179.0138 |