Läs mer
2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-1-6-5-7(15(11,13)14)2-3-8(6)12-9/h1-5H |
| Formel vikt | 260.9418 |