Läs mer
2-Klorokinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroquinoline |
| CAS | 612-62-4 |
| Molekylformel | C9H6ClN |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | NSC 6163 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H |
| LEDER | Clc1ccc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 2-klorokinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vikt | 163.0189 |