Läs mer
2-klorstyren, 95 %, stabb. med 0,1 % 4-tert-butylkatekol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11447134
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447134 25 g 25g
11437134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21551.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2039-87-4 | C8H7Cl | 138.594 g/mol
2-klorstyren är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-klorstyren är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-87-4
Molekylformel C8H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 138.594
MDL-nummer MFCD00000567
InChI-nyckel ISRGONDNXBCDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorostyrene, 1-chloro-2-vinylbenzene, o-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-2-ethenyl, styrene, o-chloro, ortho-chlorostyrene, stryene, o-chloro, styrene, 2-chloro, unii-za43r4q315, ccris 4598
PubChem CID 14906
IUPAC-namn 1-klor-2-etenylbensen
LEDER C=CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorostyrene
Namnnotering stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Smältpunkt -63 °C
Densitet 1.091
Kokpunkt 189°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.565
Kvantitet 25 g
Beilstein 2038863
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 138.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorostyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Chlorostyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.