Läs mer
2-Chlorostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorostyrene |
| CAS | 2039-87-4 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene, 1-chloro-2-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-2-ethenylbenzene (ACI), Styrene, o-chloro- (7CI, 8CI), 1-Chloro-2-vinylbenzene, 2-Chlorostyrene, NSC 18601, o-Chlorostyrene, o-Chlorosytrene, o-Chlorovinylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C=C |
| IUPAC-namn | 2-Chlorostyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.59 |
| Formel vikt | 138.0236 |