Läs mer
2-Chlorothiazole, 97%
Produktkod. 15555236 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15555236 25 g 25g
15535236 1 g 1g
15545236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15555236 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-52-4
Molekylformel C3H2ClNS
Molekylvikt (g/mol) 119.57
InChI-nyckel KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC-namn 2-chloro-1,3-thiazole
LEDER C1=CSC(=N1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorothiazole
Densitet 1.3780g/mL, 1.378
Kokpunkt 145.0°C to 146.0°C
Flampunkt 54°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.57
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorothiazole, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.