Läs mer
2-Chlorothioisonicotinamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458887 5 g 5g
15448887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52263.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91447-89-1
Molekylformel C6H5ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 172.63
MDL-nummer MFCD10686940
InChI-nyckel SXOBQZFUVLZZCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothioisonicotinamide, 2-chloro-4-pyridinecarbothioamide, 2-chloropyridine-4-carbothioic acid amide, 2-chloroisothionicotinamide, 2-chloropyridine-4-thiocarboxamide
PubChem CID 20763615
IUPAC-namn 2-chloropyridine-4-carbothioamide
LEDER NC(=S)C1=CC(Cl)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorothioisonicotinamide
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.63
Procent renhet 97%