missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chlorothiophene-3-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30355200
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30355200 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30355200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4278302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chlorothiophene-3-carboxylic Acid
CAS 53935-71-0
Molekylformel C5H3ClO2S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Chloro-3-thiophenecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
LEDER OC(=O)c1ccsc1Cl
IUPAC-namn 2-chlorothiophene-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 162.59
Formel vikt 161.9542
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.